BHC (Isomerengemisch)
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
Gefahr
Synonyme: BHCHCH
EHERC14070000EA 68.2 EUR
EHERC14070000
BHC (Isomerengemisch)
BHC (Isomerengemisch)
Formel: C₆H₆Cl₆
Molekulargewicht: 290,83 g/mol
Schmelzpunkt: 113 °C
Dichte: 1,87 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 608-73-1
EINECS: 210-168-9
UN-Nummer: 2761
ADR: 6.1,II