Phenol-[D6]
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
Gefahr
Synonyme: Carbolsäure-D6Hydroxybenzol-D6Phenylalkohol-D6
EHERC16025200EA 148 EUR
EHERC16025200
Phenol-[D6]
Phenol-[D6]
Formel: C₆D₅OD
Molekulargewicht: 100,07 g/mol
Siedepunkt: 180 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 40,8 °C
Dichte: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 13127-88-3
EINECS: 236-063-8
UN-Nummer: 1671
ADR: 6.1,II