(2-Hydroxylpropyl)-β-cyclodextrin
Lieferant: Molekula
MOLE51779232-25GEA 0 EUR
MOLE51779232-25G
(2-Hydroxylpropyl)-β-cyclodextrin
(2-Hydroxylpropyl)-β-cyclodextrin
Formel: C₆₃H₁₁₂O₄₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD16621721
CAS-Nummer: 128446-35-5