Vitamin K1 (Phytomenadion, Phyllochinon)
Lieferant: Molekula
MOLE49804572-1GEA 138 EUR
MOLE49804572-1G
Vitamin K1 (Phytomenadion, Phyllochinon)
Vitamin K1 (Phytomenadion, Phyllochinon)
Formel: C₃₁H₄₆O₂
Molekulargewicht: 450,6958 g/mol
MDL Number: MFCD00214063
CAS-Nummer: 84-80-0
EINECS: 201-564-2