S-Ethylisothiouroniumbromid, Sigma-Aldrich®
301310-10GEA 142 EUR
301310-10G
S-Ethylisothiouroniumbromid, Sigma-Aldrich®
S-Ethylisothiouronium bromide
Formel: C₃H₉BrN₂S
Molekulargewicht: 185,1 g/mol
MDL Number: MFCD00012585
CAS-Nummer: 1071-37-0