Reagenzglasgestelle, Origami TubeRack
Lieferant: Tenak
211-0389EA 35.5 EUR
211-0389 211-0388 211-0387
Reagenzglasgestelle, Origami TubeRack
Gestelle Tube Racks
PP.
  • Höhenverstellbar, damit es sich für eine Vielzahl von Röhrchen eignet
  • Alphanumerische Gitterteilung für ein einfaches Unterscheiden der Proben
  • Kann zur Aufbewahrung von Proben im Temperaturbereich von −45 °C bis +60 °C verwendet werden
Ein innovatives Design, das in flacher Verpackung ausgeliefert wird, spart Versandkosten und Lagerraum. Problemloser Aufbau.