VWR®, SOC-Medium, in Röhrchen, Biotechnologiequalität
Lieferant: VWR
VWR®
N549-6X5MLEA 194 EUR
N549-6X5ML
VWR®, SOC-Medium, in Röhrchen, Biotechnologiequalität
Medien für die Mikrobiologie Fertigmedien für die Mikrobiologie
S.O.C. Medium wird beim letzten Schritt der Transformation von Bakterienzellen verwendet, um die maximale Transformationseffizienz von E. coli. zu erhalten.
  • Gebrauchsfertig und vorgemischt
  • Ermöglicht die Expression von Antibiotikaresistenzgenen
Formulierung: Trypton/Kaseinpepton 2,0 %, Hefeextrakt 0,5 %, Natriumchlorid 8,5 mM, Kaliumchlorid 2,5 mM, D-Glucose 20,0 mM, Magnesiumchlorid-Hexahydrat 10,0 mM, Magnesiumsulfat Heptahydrat 10,0 mM.