Schüttler
Lieferant: Funke-Gerber
614-0184EA 1544.55 EUR
614-0184 614-0183 614-0185
Schüttler
Schüttler Vortex-Schüttler
Schüttler für die Bestimmung des Fettgehalts in Milch nach Mojonnier. Weißes PVC-Gehäuse. Auswahl an Modellen für die Aufnahme von 4, 6 oder 36 Extraktionsröhrchen nach Mojonnier. Die Geräte gewährleisten ein kräftiges, gleichmäßiges und reproduzierbares Durchmischen.
  • Zeitschaltuhr, 0 bis 15 min
  • Es werden 100 Schüttelbewegungen pro Minute durchgeführt
  • Modell für 36 Butyrometer wird mit Stativ geliefert