Kanamycinsulfat (aus Streptomyces kanamyceticus), Millipore®
Lieferant: Merck Millipore Calbiochem
Gefahr
420311-25EA 361 EUR
420311-25 420311-5 420411-5
Kanamycinsulfat (aus Streptomyces kanamyceticus), Millipore®
Kanamycin sulphate
Formel: C₁₈H₃₈N₄O₁₅S
Molekulargewicht: 582,6 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00070253
CAS-Nummer: 25389-94-0
EINECS: 246-933-9