Kanamycinsulfat (aus Streptomyces kanamyceticus), Millipore®

Gefahr

420411-25EA 483 EUR
420411-25
Kanamycinsulfat (aus Streptomyces kanamyceticus), Millipore®
Kanamycin sulphate
Formel: C₁₈H₃₈N₄O₁₅S
Molekulargewicht: 582,6 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00070253
CAS-Nummer: 25389-94-0
EINECS: 246-933-9

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR