Buffer, TRIS-glycine, VWR
0251-2PKEA 70.4 EUR
VWRC0251-2PK
Buffer, TRIS-glycine, VWR
Ein vorgemsichtes TRIS-Glycin Pulver für die Vorbereitung von Laemmli SDS-Page Laufpuffer.
Die 40 L Verpackung ist ausreichend für 40 L einer 1 X Tris-Glycin Lösung (0,025 M Tris und 0,192 M Glycin). Jeder Ready-Pack bereitet 1 Liter eines 10 X Konzentrates.