Chlortetracyclin Hydrochlorid

Lieferant: Molekula
Gefahr

MOLEM89495695EA 0 EUR
MOLEM89495695
Chlortetracyclin Hydrochlorid
Chlortetracyclin Hydrochlorid
Formel: C₂₂H₂₃ClN₂O₈·HCl
Molekulargewicht: 515,34 g/mol
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD26142699
CAS-Nummer: 64-72-2
EINECS: 200-591-7

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR