Sonnenschutzcreme, Physio uv30 sun
Lieferant: Faweco Hautschutz
Physio
115-1364EA 10.9 EUR
115-1364
Sonnenschutzcreme, Physio uv30 sun
Hautpflege Hautcremes Hand- und Körperlotionen
Hautschutzcreme gegen natürliche und künstliche UV-Strahlen, z. B. bei Arbeiten im Freien und beim Elektroschweißen. Besonders geeignet für hochempfindliche und stark gefährdete Hautpartien bei intensiver Sonnenexposition.
  • Hoher Schutz mit LSF UV-B 30 / UV-A 10
  • Schutz vor UV-C-Strahlen, optimerte UV-Filter mit Silikon-Coating
  • Mit Vitamin E-Acetat
  • Wasserfest, mäßig fettend
  • Konservierungsmittelfrei, parfümfrei
Bitte beachten *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904