Feuerlöschdecke, Isotemp®, Modell 14155
Lieferant: Heinrich Vorndamme
Isotemp®
VORN1021EA 0 EUR
VORN1021
Feuerlöschdecke, Isotemp®, Modell 14155
Erste-Hilfe-Ausstattung Feuerlöschdecken
Feuerlöschdecke zum Ersticken von Flammen und insbesondere zum Einhüllen brennender Personen.
  • Hergestellt aus Isotemp®-Glasgewebe: Hitzebeständig bis 750 °C
  • Flauschiges, frotteeartiges Gewebe mit starker Noppenbildung erhöht die Haftfähigkeit beim Einhüllen von Personen
  • Kann mit optionaler Bereitschaftstasche und Aufhängebügel an der Wand befestigt werden
Abmessungen: 160×200 mm (ausgefaltet)
Zertifizierungen: DIN 14155
Verpackung: Verpackt in einer staubdichten Bereitschaftstasche aus beidseitig beschichtetem TREVIRA (Decke kann damit ins Auto gelegt werden).