1-Vinyl-2-pyrrolidon
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
PROOMM0083.03EA 1230 EUR
PROOMM0083.03
1-Vinyl-2-pyrrolidon
1-Vinyl-2-pyrrolidon
Formel: C₆H₉NO
Molekulargewicht: 111,1418 g/mol
MDL Number: MFCD00003197
CAS-Nummer: 88-12-0
EINECS: 201-800-4
UN-Nummer: 2810
ADR: 6.1,III