N-Hexadecyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propansulfonat (Sulfobetain-16, SB-16)
Lieferant: Molekula
MOLE57354850-25GEA 138 EUR
MOLE57354850-25G
N-Hexadecyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propansulfonat (Sulfobetain-16, SB-16)
N-Hexadecyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propansulfonat (Sulfobetain-16, SB-16)
Formel: C₂₁H₄₅NO₃S
Molekulargewicht: 391,6500 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00036911
CAS-Nummer: 2281-11-0
EINECS: 218-918-7