N-Octadecyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propansulfonat (Sulfobetain-18, SB-18)
Lieferant: Molekula
MOLE42559860-25GEA 0 EUR
MOLE42559860-25G
N-Octadecyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propansulfonat (Sulfobetain-18, SB-18)
N-Octadecyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propansulfonat (Sulfobetain-18, SB-18)
Formel: C₂₃H₄₉NO₃S
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00043218
CAS-Nummer: 13177-41-8
EINECS: 236-124-9