N-Octyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propansulfonat (Sulfobetain-8, SB-8)
Lieferant: Molekula
|
Achtung
|
MOLEM69597338EA
0
EUR
MOLEM69597338
N-Octyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propansulfonat (Sulfobetain-8, SB-8)
N-Octyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propansulfonat (Sulfobetain-8, SB-8)
Formel:
C₁₃H₂₉NO₃S Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00036912 CAS-Nummer: 15178-76-4 |