3,3-Dimethylglutarsäureanhydrid
Lieferant: Molekula
MOLE14541420-25GEA 0 EUR
MOLE14541420-25G
3,3-Dimethylglutarsäureanhydrid
3,3-Dimethylglutarsäureanhydrid
Formel: C₇H₁₀O₃
Molekulargewicht: 142,15 g/mol
MDL Number: MFCD00006684
CAS-Nummer: 4160-82-1
EINECS: 223-998-1