Guanosin
Lieferant: Molekula
MOLEM60157874EA 0 EUR
MOLEM60157874
Guanosin
Guanosin
Formel: C₁₀H₁₃N₅O₅
Molekulargewicht: 283,24 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010182
CAS-Nummer: 118-00-3
EINECS: 204-227-8