2'-Deoxyuridin
Lieferant: Molekula
Synonyme: Uracil deoxyriboside1-(2-Deoxy-β-D-ribofuranosyl)uracil1-((2R,4S,5R)-4-Hydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione
MOLEM85585786EA 0 EUR
MOLEM85585786
2'-Deoxyuridin
2'-Deoxyuridin
Formel: C₉H₁₂N₂O₅
Molekulargewicht: 228,20 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006527
CAS-Nummer: 951-78-0
EINECS: 213-455-7