5-Fluoruridin
Lieferant: Molekula
MOLE22848333-100MGEA 0 EUR
MOLE22848333-100MG
5-Fluoruridin
5-Fluoruridin
Formel: C₉H₁₁FN₂O₆
Molekulargewicht: 262,19 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00036832
CAS-Nummer: 316-46-1
EINECS: 206-260-3