Uridin-5'-triphosphorsäure Trinatriumsalz (UTP-Na3) Dihydrat
Lieferant: Molekula
MOLE11038928-1GEA 68 EUR
MOLE11038928-1G
Uridin-5'-triphosphorsäure Trinatriumsalz (UTP-Na3) Dihydrat
Uridin-5'-triphosphorsäure Trinatriumsalz (UTP-Na3) Dihydrat
Formel: C₉H₁₂N₂Na₃O₁₅P₃·2H₂O
Molekulargewicht: 586,12 g/mol
Lagerungstemperatur: Gefrierschrank
CAS-Nummer: 116295-90-0
EINECS: 243-347-5