Sie suchten nach: GC-Sorbentien
9  results were found
SearchResultCount:"9"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht (NEU)
Bewerten Sie das Suchergebnis
Artikel-Nr: (11982.)
Lieferant: Merck
Beschreibung: These porous polymers, based on 2,6-diphenyl-p-phenylene oxide, are widely used as an adsorbent in both air collection and purge trap applications.
UOM: 1 * 10 g
Lieferant: Restek
Beschreibung: Acylation reagents offer the same advantage available from silylation reagents: creating less polar, more volatile derivatives. In comparison to silyl...
Lieferant: Restek
Beschreibung: Packing material, HayeSep® S, mesh size 80/100, temperature limit up to 250 °C
Lieferant: Restek
Beschreibung: Packing material, Porapak P, mesh size of 50/80, temperature limits of 250 °C
Lieferant: Restek
Beschreibung: Graphitized carbon black offers unique selectivity and very little adsorption for alcohol analyses. CarboBlack packings are treated with KOH or picric...
Lieferant: Restek
Beschreibung: These bonded silica packings with n-octane or cyanopropyl (OPN) functional groups yield faster separations of C1 to C4 hydrocarbons, higher thermal st...
Lieferant: Restek
Beschreibung: Packing material, Tenax®-TA, mesh size of 35/60
Lieferant: Restek
Beschreibung: Silylation is the most widely used derivatisation procedure for sample analysis by GC. In silylation, an active hydrogen is replaced by an alkylsilyl ...
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Beschreibung: Trimethylsilyl N-trimethylsilylacetamidate, pyridine for GC, BSA:Pyridine, 25 ml
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice.
1 - 9 of 9
no targeter for Bottom