Ultra-Tiefkühltruhen, Ultima II
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Revco® Ultima®
471-2058EA 24890 EUR
471-2058
Ultra-Tiefkühltruhen, Ultima II
Gefriergeräte Kryogene Gefrierschränke
Diese für die langfristige Lagerung von biologischen Proben, Blutbestandteilen und Pharmazeutika konzipierten Ultra-Gefriertruhen besitzen die neuesten Kühl- und Mikroprozessor-basierten Steuerungstechnologien zur Erhöhung der Zuverlässigkeit und Stabilität. Das Kühlsystem umfasst ein exklusives MRA-System (Mixed Refrigerant Autocascade) mit FCKW-freiem Kältemittel und einem einzelnen luftgekühlten Kreisel-Kältekompressor. Verdampfer mit senkrechter Zuführung für effizientesten Kältemittelfluss und hochleistungsfähiger luftgekühlter Kühler mit dualem Kühlerlüfter mit aerodynamisch geformten Lüfterflügeln.
  • Der waschbare Kühlerfilter hält die Lamellen frei von Staub und gewährleistet so höchste Kühleffizienz; kein Werkzeug erforderlich für die Entfernung
  • Flaches Design mit geöffnet bleibendem Deckel für einen leichteren Zugang und isolierten Innendeckeln für zusätzlichen Schutz
  • Doppelte Deckeldichtungen minimieren Vereisung und unabhängige Innendeckel bieten zusätzlichen Schutz
Exklusive IntrLogic™ Mikroprozessorsteuerung mit Touchpad-Dateneingabe und digitaler Anzeige aller Funktionen. Unabhängige Betriebstemperatur- und Alarmfunktionen für oberen/unteren Grenzwert mit werkseitigen Standardeinstellungen für einen schnellen Betriebsstart; alle Sollwerte einstellbar in Schritten von 1 °C. Sollwert-Sicherheitssystem verfügt über einen Schlüsselschalter für Netzbetrieb und Alarm. Einschließlich RS232-Datenanschluss mit Systemsoftware für eine schnelle Installation auf dem PC.
A.I.M. (Automatic Incident Monitor) identifiziert jegliche Temperaturabweichung über Alarmsollwerte hinaus, mit schnellem Blinken für ein aktuelles Ereignis und langsamem Blinken, wenn das Ereignis selbst korrigiert wurde; A.I.M. speichert die stärkste Temperaturabweichung. Ein anpassbarer Sicherheitsalarm mit automatischer, kontinuierlicher Spannungsversorgung über Akku bietet vollen Funktionsumfang bei Stromausfall. Ein Stromausfall oder eine Temperaturabweichung löst einen akustischen und visuellen Alarm aus. Eine digitale Batterieanzeige zeigt den Ladestand an; Niedrige Batterieladung blinkt bei erforderlichem Batteriewechsel. Eine Alarmtestfunktion auf dem Touchpad erwärmt eine interne Sonde, um einen Alarmzustand zu simulieren. RS232-Datenanschluss mit Systemsoftwarepaket. Äußere Alarmkontakte für den Anschluss an ein Fernüberwachungssystem.
Betriebstemperatur: −140 °C für das Modell ULT101140-9-M und −150 °C für das Modell ULT7150-9-M