Sie suchten nach: Trübungsstandards
27  results were found
SearchResultCount:"27"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht (NEU)
Bewerten Sie das Suchergebnis
Lieferant: Merck
Beschreibung: Trübungsstandard, Turbidity calibration standard, formazin, 4000 NTU, Typ: Formazin
Lieferant: Merck
Beschreibung: Total suspended solids (TSS) is the dry-weight of suspended particles, that are not dissolved, in a sample of water that can be trapped by a filter.
Lieferant: Merck
Beschreibung: Trübungsstandard, Turbiquant® 1500 IR / 1500 T Kalibrationsset, 0,02 NTU, 10,0 NTU, 1000 NTU
Artikel-Nr: (PE1081-20ML)
Lieferant: Merck
Beschreibung: Trübungsstandard, Turbidity - WP, concentrate for dilution to 1 L
UOM: 1 * 20 mL
Artikel-Nr: (PE1342-2ML)
Lieferant: Merck
Beschreibung: Trübungsstandard, Turbidity - WS
UOM: 1 * 2 mL
Artikel-Nr: (QC1081-20ML)
Lieferant: Merck
Beschreibung: Trübungsstandard, Turbidity - WP, Typ: Formazine, Ampoule
UOM: 1 * 20 mL
Lieferant: VWR Chemicals
Beschreibung: Alle Trübungsstandardlösungen sind Zertifizierte Referenzmaterialien.
Artikel-Nr: (PE3081-500ML)
Lieferant: Merck
Beschreibung: Trübungsstandard, Turbidity - Whole Volume - WP
UOM: 1 * 500 mL
Artikel-Nr: (QC1342-2ML)
Lieferant: Merck
Beschreibung: Trübungsstandard, Turbidity - QC, Typ: Formazine
UOM: 1 * 2 mL
Artikel-Nr: (PE3342-500ML)
Lieferant: Merck
Beschreibung: Trübungsstandard, Turbidity - Whole Volume - WS
UOM: 1 * 500 mL
Artikel-Nr: (84209.600)
Lieferant: VWR Chemicals
Beschreibung: Trübungsstandards im Kit oder alternativ als Formazin-Stammlösungen, die den Benutzern die Erstellung ihrer eigenen definierten Standards ermöglichen.
UOM: 1 * 1 KIT
Lieferant: THERMO FISHER DIAGNOSTICS GMBH
Beschreibung: These McFarland equivalence turbidity standard is packed in plastic case with a visual comparision card. Tube size of 15×103 mm.
Artikel-Nr: (708-0006)
Lieferant: Hach
Beschreibung: Trübungsstandard, Stablcal® stabilisierter Formazin-Standard, 4000 NTU, Typ: Formazin, 5× 100 ml
UOM: 1 * 1 KIT
Lieferant: Hach
Beschreibung: Trübungsstandard, Formazin-Trübungsstandard, 4000 NTU, Typ: Formazin
Lieferant: Hach
Beschreibung: Die stabilisierten Formazin-Trübungsstandards Stablcal® sind echte Formazin-Verdünnungen für den Einsatz in jedem Trübungsmessgerät. Von USEPA für&nbs...
Lieferant: Hach
Beschreibung: Stablcal® calibration standards kit, for 2100 series portable turbidimeters. USEPA accepted for calibration purposes. Stablcal® stabilised formazin tu...
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice.
1 - 16 of 27
no targeter for Bottom