Hautreiniger für die Hände, Estesol® mild wash
Lieferant: Deb Stoko
EVON22309EA 7.2 EUR
EVON22309
Hautreiniger für die Hände, Estesol® mild wash
Estesol® mild wash ist ein cremiger Spezial-Hautreiniger mit milder Reinigungskraft und guter Hautverträglichkeit. Er reinigt gründlich bei allen leichten Verschmutzungen, die ohne Einsatz von Reibe- und Lösemitteln entfernt werden können. Wasserlöslich.
  • Sehr gute Hautverträglichkeit; Anwendbarkeit für alle Körperpartien, auch für Personen mit empfindlicher Haut
  • Ohne Parfüm- und Farbstoffe: Besonders empfohlen für den Nahrungs- und Genussmittelbereich
  • Mit hautglättendem Conditioner: Verbessertes Hautgefühl nach der Hautreinigung und pflegender Effekt auf die Haut
Zertifizierungen: EU Ecolabel