Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
  • Kriterien
    • Lagergeführt (5)
  • Lieferant
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Suche in Ergebnissen
Handmikroskope
https://at.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/51/18/18945118.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"39"
  Listenansicht Hybridansicht (NEU)
Sortieren nach:
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   Unterrichts- und Labormikroskope mit integrierter Kamera und abnehmbarem Tablet.
UOM:  1 * 1 ST
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   Mikroskop für Lehrzwecke und Routineanwendungen im Labor mit integrierter Kamera und Tablet.
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   Diese digitalen Mikroskope wurden für die Anforderungen von Biologie-Ausbildungslaboratorien konzipiert. Sie ermöglichen den Studierenden eine effekti...
Artikel-Nr: (MOTI1100104600183)
Blocked
Lieferant:  MOTIC
Beschreibung:   Panthera HD ist ein High-Definition-Modell, das ausschließlich mit digitalen Mitteln verwendet werden soll (kein Okularauszug).
UOM:  1 * 1 ST
Lieferant:  BERTIN
Beschreibung:   InCellis ist ein Zellabbildungs-Komplettsystem, entwickelt zur Generierung von Bildern in Veröffentlichungsqualität für Zellen auf Gewebeobjektträgern...
Lieferant:  MOTIC
Beschreibung:   Diese Mikroskope eignen sich für Anwendungen in den Bereichen Umwelt, Lebensmittel, Gesundheitswesen (Zahnärzte, Tierärzte), Forschung und Bildung (Un...
Lieferant:  MOTIC
Beschreibung:   EasyScan has been designed to convert microscope slides into digital data for a fast and efficient analysis in clinical applications of cytology, hist...
Artikel-Nr: (630-0552)
Lieferant:  MOTIC
Beschreibung:   Das Digitalmikroskop, DM-1802 ist ideal für Anfänger, Fortgeschrittene, Schule, Universität und Labors.
UOM:  1 * 1 ST
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Regulatory Affairs.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice.
1 - 8  von 39
  1  2  3  4  5  Nächste 
Neues Design und unsere Verpflichtung unseren Kunden gegenüber
Verlassen Sie sich auf bekannte Funktionen und Ansprechpartner, kombiniert mit Innovation durch Avantor®. Unser neuer Markenauftritt symbolisiert Beweglichkeit und unsere Fähigkeit uns an die Anforderungen unserer Kunden anzupassen.
Learn More Start Shopping