Sie suchten nach: Adenosin-5'-triphosphat Dinatriumsalz (ATP Dinatriumsalz) Hydrat
11  results were found
SearchResultCount:"11"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht (NEU)
Bewerten Sie das Suchergebnis
Lieferant: Thermo Scientific
Beschreibung: Adenosin-5'-triphosphat Dinatriumsalz (ATP Dinatriumsalz) Hydrat, (max. 10% H₂O) 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Beschreibung: Adenosin-5'-triphosphat Dinatriumsalz (ATP Dinatriumsalz) Hydrat 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Beschreibung: Adenosin-5'-triphosphat Dinatriumsalz (ATP Dinatriumsalz) Hydrat 98%
Lieferant: MP Biomedicals
Beschreibung: Adenosine 5'-triphosphate (ATP) disodium salt hydrate is a multifunctional nucleotide, which is essential in a variety of cellular functions.
Lieferant: Merck
Beschreibung: Adenosin-5'-triphosphat Dinatriumsalz (ATP Dinatriumsalz) Hydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Beschreibung: Adenosin-5'-triphosphat Dinatriumsalz (ATP Dinatriumsalz) Hydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Beschreibung: Adenosin-5'-triphosphat Dinatriumsalz (ATP Dinatriumsalz) Hydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Beschreibung: Adenosin-5'-triphosphat Dinatriumsalz (ATP Dinatriumsalz) Hydrat, Sigma-Aldrich®
Artikel-Nr: (SIALA1852-1VL)
Lieferant: Merck
Beschreibung: Adenosin-5'-triphosphat Dinatriumsalz (ATP Dinatriumsalz) Hydrat, Sigma-Aldrich®
UOM: 1 * 1 Vial
Lieferant: Merck
Beschreibung: Adenosin-5'-triphosphat Dinatriumsalz (ATP Dinatriumsalz) Hydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Beschreibung: Adenosin-5'-triphosphat Dinatriumsalz (ATP Dinatriumsalz) Hydrat, Sigma-Aldrich®
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice.
1 - 11 of 11
no targeter for Bottom