Biebricher Scharlachrot
Lieferant: Molekula
Synonyme: CI 26905
MOLEM78385699EA 0 EUR
MOLEM78385699
Biebricher Scharlachrot
Biebricher Scharlachrot
Formel: C₂₂H₁₄N₄Na₂O₇S₂
Molekulargewicht: 556,49 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003891
CAS-Nummer: 4196-99-0
EINECS: 224-084-5