(Ethoxycarbonylmethyl)triphenylphosphoniumbromid
Lieferant: Molekula
MOLEM87142634EA
0
EUR
MOLEM87142634
(Ethoxycarbonylmethyl)triphenylphosphoniumbromid
(Ethoxycarbonylmethyl)triphenylphosphoniumbromid
Formel:
C₂₂H₂₂BrO₂P Molekulargewicht: 429,30 g/mol |
MDL Number:
MFCD00011835 CAS-Nummer: 1530-45-6 EINECS: 216-230-1 |