(R)-(+)-Tetrahydrofuran-2-carbonsäure
Lieferant: Molekula
MOLE40022020-1GEA
0
EUR
MOLE40022020-1G
(R)-(+)-Tetrahydrofuran-2-carbonsäure
(R)-(+)-Tetrahydrofuran-2-carbonsäure
Formel:
C₅H₈O₃ Molekulargewicht: 116,12 g/mol |
MDL Number:
MFCD00211271 CAS-Nummer: 87392-05-0 UN-Nummer: 3265 ADR: 8,III |