Azur A, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
|
Achtung
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
861049-25GEA
176
EUR
861049-25G
861049-5G
Azur A, Sigma-Aldrich®
Azur A
Formel:
C₁₄H₁₄ClN₃S Molekulargewicht: 291,797 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00012112 CAS-Nummer: 531-53-3 EINECS: 208-510-7 |