(4-Nitrophenyl)-β-D-galactopyranosid
Lieferant: Molekula
MOLEM44205949EA
0
EUR
MOLEM44205949
(4-Nitrophenyl)-β-D-galactopyranosid
(4-Nitrophenyl)-β-D-galactopyranosid
Formel:
C₁₂H₁₅NO₈ Molekulargewicht: 301,25 g/mol Lagerungstemperatur: Gefrierschrank |
MDL Number:
MFCD00063256 CAS-Nummer: 3150-24-1 EINECS: 221-584-5 |