1-Naphthylphosphat Dinatriumsalz Monohydrat
Lieferant: Molekula
MOLE24815696-5GEA 469 EUR
MOLE24815696-5G
1-Naphthylphosphat Dinatriumsalz Monohydrat
1-Naphthylphosphat Dinatriumsalz Monohydrat
Formel: C₁₀H₇Na₂O₄P·1H₂O
Molekulargewicht: 268,12 g/mol (anhy)
MDL Number: MFCD00150614
CAS-Nummer: 207569-06-0
EINECS: 218-564-3