Creatin (N-Amidinosarkosin) Monohydrat
Lieferant: Molekula
MOLE52044294-100GEA
68
EUR
MOLE52044294-100G
Creatin (N-Amidinosarkosin) Monohydrat
Creatin (N-Amidinosarkosin) Monohydrat
Formel:
C₄H₉N₃O₂·1H₂O Molekulargewicht: 149,15 g/mol (131,13 anhy) |
MDL Number:
MFCD00071582 CAS-Nummer: 6020-87-7 EINECS: 200-306-6 |