2-Mercaptoethansulfonsäure Natriumsalz (Mesna)
Lieferant: Molekula
MOLEM76880547EA 0 EUR
MOLEM76880547
2-Mercaptoethansulfonsäure Natriumsalz (Mesna)
2-Mercaptoethansulfonsäure Natriumsalz (Mesna)
Formel: C₂H₅NaO₃S₂
Molekulargewicht: 164,18 g/mol
MDL Number: MFCD00007535
CAS-Nummer: 19767-45-4
EINECS: 243-285-9