MOPSO (3-(4-Morpholino)-2-hydroxypropansulfonsäure)

Lieferant: Molekula
Achtung

MOLEM13616262EA 0 EUR
MOLEM13616262
MOPSO (3-(4-Morpholino)-2-hydroxypropansulfonsäure)
MOPSO (3-(4-Morpholino)-2-hydroxypropansulfonsäure)
Formel: C₇H₁₅NO₅S
Molekulargewicht: 225,27 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009629
CAS-Nummer: 68399-77-9
EINECS: 269-989-6

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR