3,3'-Diaminobenzidin Tetrahydrochlorid (DAB)
Lieferant: Molekula
MOLEM23410100EA 109 EUR
MOLEM23410100
3,3'-Diaminobenzidin Tetrahydrochlorid (DAB)
3,3'-Diaminobenzidin Tetrahydrochlorid
Formel: C₁₂H₁₈Cl₄N₄
Molekulargewicht: 360,11 g/mol
MDL Number: MFCD00012969
EINECS: 231-018-9