2'-Deoxyguanosine monohydrate
Lieferant: Molekula
MOLE15163303-1GEA 138 EUR
MOLE15163303-1G
2'-Deoxyguanosine monohydrate
2'-Deoxyguanosine monohydrate
Formel: C₁₀H₁₃N₅O₄·H₂O
Molekulargewicht: 285,26 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00150760
CAS-Nummer: 312693-72-4
EINECS: 213-505-8