2'-Deoxythymidine-5'-triphosphate trisodium salt (dTTP-Na3)
Lieferant: Molekula
Achtung
Synonyme: dTTP-Na3
MOLE10019137-100MGEA 375 EUR
MOLE10019137-100MG
2'-Deoxythymidine-5'-triphosphate trisodium salt (dTTP-Na3)
2'-Deoxythymidine-5'-triphosphate trisodium salt (dTTP-Na3)
Formel: C₁₀H₁₄N₂O₁₄P₃·3Na
Molekulargewicht: 548,114 g/mol
Lagerungstemperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00080338
CAS-Nummer: 3624-46-2
EINECS: 222-826-2