Amphotericin B
Lieferant: Molekula
Achtung
MOLEM41785383EA 0 EUR
MOLEM41785383
Amphotericin B
Amphotericin B
Formel: C₄₇H₇₃NO₁₇
Molekulargewicht: 924,08 g/mol
Lagerungstemperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00877763
CAS-Nummer: 1397-89-3
EINECS: 215-742-2