Monensin Natriumsalz
Lieferant: Enzo Life Sciences
|
Gefahr
|
ALEXALX380026M100EA
64.4
EUR
ALEXALX380026M100
ALEXALX380026G001
Monensin Natriumsalz
Monensin monosodium salt
Formel:
C₃₆H₆₁NaO₁₁ Molekulargewicht: 692,85 g/mol Lagerungstemperatur: Gefrierschrank |
MDL Number:
MFCD00077826 CAS-Nummer: 22373-78-0 EINECS: 244-941-7 UN-Nummer: 3462 ADR: 6.1,II |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...