D(-)-Amethopterin Hydrat
Lieferant: Molekula
MOLEM36015135EA 0 EUR
MOLEM36015135
D(-)-Amethopterin Hydrat
D(-)-Amethopterin Hydrat
Formel: C₂₀H₂₂N₈O₅·H₂O
CAS-Nummer: 331717-43-2
EINECS: 257-482-2
UN-Nummer: 2811
ADR: 6.1,III