Cytidin-5'-triphosphorsäure Dinatriumsalz (CTP-Na2) 100 mmol/l in wässriger Lösung, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
SIALC8552-25UMOEA 244 EUR
SIALC8552-25UMO
Cytidin-5'-triphosphorsäure Dinatriumsalz (CTP-Na2) 100 mmol/l in wässriger Lösung, Sigma-Aldrich®
Cytidin-5'-triphosphorsäure Dinatriumsalz (CTP-Na2)
Formel: C₉H₁₄N₃Na₂O₁₄P₃
Molekulargewicht: 527,12 g/mol
MDL Number: MFCD00078193
CAS-Nummer: 36051-68-0
EINECS: 252-849-3