n-Decyl-β-D-maltosid
Lieferant: Molekula
MOLE11916154-1GEA 134 EUR
MOLE11916154-1G
n-Decyl-β-D-maltosid
n-Decyl-β-D-maltosid
Formel: C₂₂H₄₂O₁₁
Molekulargewicht: 482,56 g/mol
MDL Number: MFCD00061624
CAS-Nummer: 82494-09-5