n-Nonyl-β-D-maltosid
Lieferant: Molekula
Synonyme: NM
MOLE61253204-1GEA 0 EUR
MOLE61253204-1G
n-Nonyl-β-D-maltosid
n-Nonyl-β-D-maltosid
Formel: C₂₁H₄₀O₁₁
Molekulargewicht: 468,54 g/mol
MDL Number: MFCD08062400
CAS-Nummer: 106402-05-5