Acriflavin Hydrochlorid
Lieferant: Molekula
MOLEM84900728EA 0 EUR
MOLEM84900728
Acriflavin Hydrochlorid
Acriflavin Hydrochlorid
Formel: C₂₇H₂₈Cl₄N₆
Molekulargewicht: 578,36 g/mol
CAS-Nummer: 8063-24-9