Bestatin Hydrochlorid ([S-(R*,S*)]-N-(3-Amino-2-hydroxy-4-phenylbutyroyl)-L-leucin Hydrochlorid)
Lieferant: Molekula
MOLE16832467-5MGEA 147 EUR
MOLE16832467-5MG
Bestatin Hydrochlorid ([S-(R*,S*)]-N-(3-Amino-2-hydroxy-4-phenylbutyroyl)-L-leucin Hydrochlorid)
Bestatin Hydrochlorid ([S-(R*,S*)]-N-(3-Amino-2-hydroxy-4-phenylbutyroyl)-L-leucin Hydrochlorid)
Formel: C₁₆H₂₅ClN₂O₄
Molekulargewicht: 308,4 , 36.5
MDL Number: MFCD00058004
CAS-Nummer: 65391-42-6