Acridinorange (Chloridsalz), Hyrdrat ≥98% (durch HPLC), Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
318337-1GEA 150 EUR
318337-1G 318337-5G
Acridinorange (Chloridsalz), Hyrdrat ≥98% (durch HPLC), Sigma-Aldrich®
Acridinorange (Chloridsalz)
Formel: C₁₇H₂₀ClN₃·H₂O
Molekulargewicht: 301,81 g/mol (anhy)
MDL Number: MFCD00150070
EINECS: 200-614-0